スキップする
A3176
α-アミラーゼ ブタ膵臓由来
greener alternative
Type VI-B, ≥5 units/mg solid
別名:
α-アミラーゼ, β-N-アセチルグルコサミニダーゼ、ブタ胎盤, PPA, al1,4 グルカン-4-グルカノ加水分解酵素,, ブタ膵臓、α-アミラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1000000 units
在庫from市川市大町368
¥14,300
500000 units
在庫from市川市大町368
¥18,000
2500000 units
在庫from市川市大町368
¥27,700
5000000 units
出荷予測2026年5月25日fromUnited States
¥47,300
10000000 units
出荷予測2026年5月25日fromUnited States
¥72,900
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-565-6
NACRES:
NA.54
MDL number:
EC Number:
Specific activity:
≥5 units/mg solid
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
~90% (lactose)
¥14,300
在庫詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
type
Type VI-B
form
powder
specific activity
≥5 units/mg solid
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
~90% (lactose)
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
life science and biopharma
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デンプン・エタノール研究に使用したとき、エネルギー効率および廃棄物削減効果が強化されるように改善されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
分子量:51~54 kDa。
ブタ膵臓から分離されるα-アミラーゼは糖タンパク質です。残基数475個未満の単一ポリペプチド鎖であり、SH基2個およびジスルフィド架橋4個を有し、Ca2+が強く結合して安定化に寄与しています。塩素イオンは活性と安定に必要とされています。活性のpH範囲は5.5~8.0であり、至適pHは7です。
Application
α-アミラーゼは、スターチ、グリコーゲンなどのα結合ポリサッカライドのα結合を加水分解するために使用されます。 Sigmaが提供するα-アミラーゼは、シロイヌナズナ[1]の代謝試験などさまざまな植物研究に使用されています。 ブタ膵臓由来のα-アミラーゼは、トマトにおけるスターチ代謝および熟成の研究でスターチを除去するために使用されています。[2]
Biochem/physiol Actions
α-アミラーゼは、3個以上のα-(1.4)結合D-グルコース単位から成るポリサッカライド中のα-(1.4)グリカン結合を加水分解します。 スターチ、グリコーゲンなどの天然基質は、グルコースとマルトースに分解されます。 ブタ膵臓由来のα-アミラーゼは、2SH基を含む約475個の残基、4個のジスルフィドブリッジおよび安定のために必要な強く結合したCa2+1個を有するポリペプチド単鎖で構成される糖タンパク質です。 最適pHは7です。
Packaging
容量はα-アミラ-ゼ活性に基づいています。
Analysis Note
ラクト-スを含有します。
Other Notes
1 unitは、pH 6.9、20°C、3分間で、1.0 mgのマルトースをデンプンから遊離させます。
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A6255A4268A9857
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
specific activity
≥5 units/mg solid
specific activity
≥1000 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
700-1400 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
concentration
~90% (lactose)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. What is the recommended buffer and temperature that results in the optimal enzyme activity of this enzyme?
    1 回答
    1. For testing purposes, this product is prepared at 0.75?1.5 units/mL in water. The test is run at 20 °C. Please see the link below to review the assay procedure, which includes additional buffer formulations and standard preparation instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Please see the following link to review addtional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/348/718/a3176pisrev0924-ms.pdf
      役に立ちましたか?
  2. The product is insoluble in 0.05 M Phosphate buffer and water. What is the solubility of the product
    1 回答
    1. This product is not specifically tested for solubility. However, as mentioned on the Product Datasheet, the material is expected to be soluble at 0.5 mg/mL in 20mM phosphate-buffered saline containing 6mM Sodium Chloride, pH 6.9. This information is according to the following reference:
      Irondi, F.A. et al., Food Sci. Nutr., 5(2), 233-242 (2017).
      For analytical purposes, this enzyme is prepared at 1 unit/mL in sold deionized water in the determination of enzymatic activity.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Could you please provide the approximate weight in grams of the product A3176-500KU?
    1 回答
    1. The product with code A3176-500KU has an approximate weight of 5 grams. This is calculated as follows: 50000 x 1mg / 10 units = 5000mg, and then 5000mg x 1g / 1000mg = 5g.
      役に立ちましたか?
  4. What type of amylase will work effectively with Benedicts reagents for a digestion experiment?
    1 回答
    1. The alpha amylase products have not been tested with Benedict's Reagent to confirm the release of various reducing sugars resulting from starch digestion.
      役に立ちましたか?
  5. What is the optimal temperature for this enzyme?
    1 回答
    1. The enzymatic activity testing of this product is performed at room temperature. This enzyme has a broad temperature range with various publications citing activity from 10 - 80°C, at neutral pH. Please see the links below to review the product datasheet, the enzyme assay protocol, and a sample Certificate of Analysis for additional information:
      Product datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/966/306/a3176pis.pdf
      Product enzyme assay
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-a-amylase
      Sample Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3176-BULKSLCQ1770.pdf