I9516
2-プロパノール
≥99.5%, for molecular biology, suitable for RNA extraction, DNA extraction, BioReagent
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
2-プロパノール, BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
不純物
≤0.2% water
water
色
colorless
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for precipitation of nucleic acids
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9516-4L:
I9516-60ML:
I9516-500ML:4548173200491
I9516-4X25ML:4548173200484
I9516-1L:4548173361482
I9516-BULK:
I9516-VAR:
I9516-25ML:4548173200477
I9516-65ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
プロトコル
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent®では、サンプル調製ガイドラインとトラブルシューティングを用いてDNA、RNA、タンパク質の同時分離が実現します。
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
関連コンテンツ
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield