製品名
2-プロパノール, for analysis EMPARTA® ACS
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
有効性
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
不純物
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.2% Water
蒸発残留物質
≤0.001%
色
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
包装
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Solubility in water: conforms
Titrable acid: ≤ 0.0001 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0001 meq/g
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.002 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMPS107022:
1070220501:
1070220521:
1070229027:
1070224000:
IN2RCMP107022:
1070220000:
1070222521:
1070229221:
1070229026:
1070222511:
1070222501:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.