Merck
S5506
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
別名:
チリ硝石
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥6,310
250 G
¥7,290
1 KG
¥9,920
¥6,310
出荷予定日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥6,310
250 G
¥7,290
1 KG
¥9,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaNO3
CAS番号:
分子量:
84.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥6,310
出荷予定日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
5.5-8 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸ナトリウム(チリ硝石)は吸湿性の化合物であり、水に溶解します。主に有機合成において酸化剤として使用されます。また、硝酸ナトリウムはガラスや練炭の製造、カリウム化合物の合成にも使用されます。
アプリケーション
硝酸ナトリウムは以下の用途に使用されます:
  • カルコン合成のためにクライゼン・シュミット縮合プロセス用の不均一触媒(硝酸ナトリウム/ヒドロキシアパタイト)を調製するためのヒドロキシアパタイトの修飾。
  • TFA(トリフルオロ酢酸)、酢酸、および無水酢酸の無水環境下でのアレーンの直接アセトキシル化。
  • 周囲温度での二相電気分解における芳香族アルコールの選択的酸化におけるレドックスメディエーターとして。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5506-BULK:
S5506-VAR:
2550015:
S5506-500G:
S5506-250G:
S5506-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muhammad Fariz Ali et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-09-10)
To gain insight into how pathogens adapt to new hosts, Cryptococcus neoformans (H99W) was serially passaged in Galleria mellonella. The phenotypic characteristics of the passaged strain (P15) and H99W were evaluated. P15 grew faster in hemolymph than H99W, in vitro
Abhinav Sharma et al.
ACS omega, 5(8), 3924-3931 (2020-03-10)
Acute myocardial infarction (AMI), also recognized as a "heart attack," is one leading cause of death globally, and cardiac myoglobin (cMb), an important cardiac biomarker, is used for the early assessment of AMI. This paper presents an ultrasensitive, label-free electrochemical
Emilio M Ungerfeld et al.
Microorganisms, 7(5) (2019-05-01)
There is an interest in controlling rumen methanogenesis as an opportunity to both decrease the emissions of greenhouse gases and improve the energy efficiency of rumen fermentation. However, the effects of inhibiting rumen methanogenesis on fermentation are incompletely understood even
Suna Choi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 131(1), 70-76 (2008-08-12)
One of the most important requirements for non-viral gene delivery systems is the ability to mediate high levels of gene expression with low toxicity. After the DNA/vector complexes are taken up by cells through endocytosis, DNA is typically contained within
Filip J Larsen et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 843-850 (2014-02-07)
Nitrate, which is an inorganic anion abundant in vegetables, increases the efficiency of isolated human mitochondria. Such an effect might be reflected in changes in the resting metabolic rate (RMR) and formation of reactive oxygen species. The bioactivation of nitrate
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf