Merck
1048
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェノール
spectrophotometric grade
別名:
p-ニトロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,850
25 G
¥44,100
¥8,850
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,850
25 G
¥44,100
About This Item
化学式:
O2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
1281877
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
eCl@ss:
39032018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,850
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気圧
0.6 mmHg ( 120 °C)
フォーム
powder
自己発火温度
541 °F
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 95%, clear, dark yellow (100 mg/mL)
SMILES記法
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 染料低減触媒としての可能性を持つ、ポリウレタンベースのナノコンポジットの分光学的モニタリング:この研究では、4-ニトロフェノールを組み込んだ、ポリウレタンをベースとするナノコンポジットの分光学的モニタリングと触媒としての活用について研究しています。試験により、染料濃度を低下させる効果が実証され、環境浄化や化学薬品加工産業にとって貴重なツールとなっています(Alam K et al., 2024)。
  • シリカ @ ポリ(キトサン-N-イソプロピルアクリルアミド-メタクリル酸)マイクロゲル:汚染物質削減のためのパラジウム(Ⅱ)イオンの抽出とパラジウム・ナノ粒子の in situ 形成:パラジウムイオンの抽出と汚染物質の削減に 4-ニトロフェノールを利用した、革新的なマイクロゲルの合成と応用について解説しています。この研究では、重金属レメディエーションとナノ粒子合成におけるその実用性を特筆しており、これは環境科学や材料科学に関連すると言えます(Alzahrani AYA et al., 2024)。
  • 塩素殺菌中および UV/ 塩素殺菌後に、構造の異なるニトロフェノール化合物から生成される塩素系殺菌剤副生成物の反応メカニズム:さまざまな水処理工程において、4- ニトロフェノールと類似化合物がどのように反応するかを検証し、消毒剤副生成物の生成と制御に関する知見を提供します。これは、水処理の安全性と有効性を向上させるために極めて重要です(Prasad Singh R et al., 2024)。
  • 活性炭に対する特定の芳香族有機化合物の吸着平衡と動態に関する網羅的研究:この研究では、4- ニトロフェノールの活性炭への吸着に関する詳細な分析を行い、水処理システムにおけるその挙動について有益なデータを提供しています。この成果は、水から汚染物質を除去するための、より効率的な吸着プロセスの設計に不可欠なものです(Marczewski AW et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
336.2 °F - closed cup
引火点(℃)
169.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1048-5G:
1048-1G:
1048-VAR:
1048-BULK:
1048-100G:
1048-25G:
1048-PM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Mitrofanova et al.
Nature communications, 10(1), 2692-2692 (2019-06-21)
Sphingomyelin phosphodiesterase acid-like 3b (SMPDL3b) is a lipid raft enzyme that regulates plasma membrane (PM) fluidity. Here we report that SMPDL3b excess, as observed in podocytes in diabetic kidney disease (DKD), impairs insulin receptor isoform B-dependent pro-survival insulin signaling by
Alex V Birk et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 140(3), 166-175 (2002-09-25)
Extracellular adenosine triphosphate (ATP) regulates platelet reactivity by way of direct action on platelet purinergic receptors or by hydrolysis to adenosine diphosphate (ADP). Subsequent metabolism of ATP and ADP to adenosine monophosphate (AMP) and adenosine inhibits platelet aggregation. Endothelial cell
Ali Mehdinia et al.
Journal of chromatography. A, 1283, 82-88 (2013-03-08)
In this study, an analytical procedure for the selective extraction and detection of 4-nitrophenol (4-NP) was investigated by using of molecularly imprinted polymer on the surface of magnetic nanoparticles (MNPs). The magnetic nanoparticles were modified by tetraethyl orthosilicate (TEOS) and
Simon De Corte et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 898-904 (2012-10-31)
An increasing demand for catalytic Pd nanoparticles has motivated the search for sustainable production methods. An innovative approach uses bacterial cells as support material for synthesizing Pd nanoparticles by reduction of Pd(II) with e.g. hydrogen or formate. Nevertheless, drawbacks of
Jau-Rung Chiou et al.
Journal of hazardous materials, 248-249, 394-400 (2013-02-19)
Silver/iron oxide composite nanoparticles have been synthesized successfully via a facile one-pot green route by the use of l-arginine, which created an aqueous solution of about pH 10 and acted as a reducing agent for the successive formation of iron
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf