Merck
P1037
Sigma-Aldrich
フェノール
for molecular biology
別名:
ヒドロキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,863
100 G
¥10,000
500 G
¥19,900
¥8,863
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,863
100 G
¥10,000
500 G
¥19,900
About This Item
化学式:
C6H5OH
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
969616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
≥99.0% (GC)
bp:
182 °C (lit.)
蒸気圧:
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
¥8,863
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
1319 °F
含まれません
preservative
expl. lim.
8.6 %
不純物
≤2 ppm Mg
≤5 ppm Pb
white to off-white
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for molecular biology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェノールは、
  • ペプチドの固相合成[1]
  • DNA抽出緩衝液の成分として[2]
  • Alexander染色液の成分として[3]
生物化学的/生理学的作用
フェノールは化粧品と医薬品に多く使用されます。[4]フェノールは水塊を汚染し、魚の脳中でγ-アミノ酪酸受容体(GABAAR)に結合する塩素イオンATPアーゼの機能を阻害します。[5]
包装
再蒸留後、窒素雰囲気下で褐色ビンにパッケージ。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1037-100G:4548173205038
P1037-5G:
P1037-EW:
P1037-VAR:
P1037-25G:4548173205045
P1037-500G:4548173205052
P1037-6X100G:4548173205069
P1037-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of phenol on the GABAAR-coupled Cl-/HCO3-ATPase from fish brain: An in vitro approach on the enzyme function
Menzikov SA
Toxicology in vitro, 46(1), 129-136 (2018)
Single prokaryotic cell isolation and total transcript amplification protocol for transcriptomic analysis.
Kang Y, et al.
Nature Protocols, 10(7), 974-974 (2015)
Rapid separation of Arabidopsis male gametophyte developmental stages using a Percoll gradient
Duplakova N, et al.
Nature Protocols, 11(10), 1817-1817 (2016)
Comparative QSAR evidence for a free-radical mechanism of phenol-induced toxicity
Hansch C, et al.
Chemico-Biological Interactions, 127(1), 61-72 (2000)
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hi, I would like to buy a Water-saturated phenol with pH around 4. Can you send me a link for exactly this product, please? Thanks a lot!
    1 回答
    1. Water-saturated phenol is available in two product options. Product P9346 (Liquified Phenol) and Product 843984 (Phenol, 90% solution in water). Both options are approximately 90 percent phenol and 10 percent water by weight. Water-saturated phenol typically has a pH of approximately 4; however, pH is not one of the Quality Control specifications for either product. Please see the links below to review each of these product options:
      P9346
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/p9346
      842983
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/843984
      Note that this does not refer to a buffer-equilibrated phenol... these products are simply water plus phenol.