Merck
1.06537
Supelco
Sodium nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO3
CAS番号:
分子量:
84.99
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-554-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
密度
2.26 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.5 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Iodate: ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体