Merck
B8681
Sigma-Aldrich
ベンゾイン
98%
別名:
α-ヒドロキシ-α-フェニルアセトフェノン, α-ヒドロキシルベンジルフェニルケトン, 2-ヒドロキシ-2-フェニルアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥1,970
500 G
¥3,960
¥1,970
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥1,970
500 G
¥3,960
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
212.24
Beilstein:
391839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥1,970
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES記法
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
InChI Key
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゾインは、さまざまな化学添加物、染料、医薬品として、さらに光重合開始剤として使用される、産業にとって重要な化学物質です。[1]
アプリケーション
ベンゾインは、2-ヒドロキシエチルアクリレート (または2-ヒドロキシエチルメタクリレート)とゼラチンを主成分とし、マイクロ波による補助と光重合技術の組み合わせによって行う、生体適合性および分解可能なヒドロゲルの合成における光重合開始剤として使用することができます。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8681-100G:
B8681-BULK:
B8681-5G:
B8681-2KG:
B8681-VAR:
B8681-1KG:
B8681-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The innovative combined microwave-assisted and photo-polymerization technique for synthesis of the novel degradable hydroxyethyl (meth) acrylate/gelatin based scaffolds.
Babic MM, et al.
Materials Letters, 213, 236-240 (2018)
Alkaline modified g-C3N4 photocatalyst for high selective oxide coupling of benzyl alcohol to benzoin.
Sun X, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 220, 553-560 (2018)
Javier Izquierdo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(47), 11686-11698 (2012-10-18)
N-Heterocyclic carbene (NHC) catalyzed transformations have emerged as powerful tactics for the construction of complex molecules. Since Stetter's report in 1975 of the total synthesis of cis-jasmon and dihydrojasmon by using carbene catalysis, the use of NHCs in total synthesis
Qiu-Fen Hu et al.
Journal of natural products, 76(10), 1854-1859 (2013-09-26)
Eight new C-4-alkylated deoxybenzoins (1-8), three new diphenylethylenes (9-11), and five known diphenylethylenes were isolated from Arundina graminifolia. The structures of 1-11 were elucidated by spectroscopic methods including extensive 1D and 2D NMR techniques. Compounds 9-11 are the first naturally
Structures and reactivities of O-methylated Breslow intermediates.
Biplab Maji et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(41), 10408-10412 (2012-09-13)