グレード
ACS reagent
認証
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.5-8.3 (25 °C, 5%)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≥0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221341-6X500G:
221341-500G:
221341-4X2.5KG:
221341-100G:
221341-BULK:
221341-VAR:
221341-250G:
221341-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.