Merck
S2252
Sigma-Aldrich
亜硝酸ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaNO2
CAS番号:
分子量:
69.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
自己発火温度
914 °F
pH
9 (20 °C, 100 g/L)
mp
271 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
亜硝酸ナトリウムは、空気に弱く吸湿性の固体であり、還元性と酸化性を併せ持っています。合成有機化学の試薬および触媒として一般的に使用されています。酸(弱酸でも)によって分解され、窒素酸化物(NOx)の褐色混合物が生じます。
アプリケーション
亜硝酸ナトリウムは以下の用途に試薬として使用できます:      
  • アミンのジアゾ化合物(ジアゾ染料などの多くの染料の重要な前駆体として使用)への変換。      
  • Nef反応とAbidi transformations。      
  • 好気的条件下、TFA存在下でのC-C結合切断反応。      
  • K2S2O8存在下でのアルケンの酸化的炭窒化。
有機合成におけるニトロ化剤としても使用できます。
遷移金属触媒によるクロスカップリング反応を介して、直接C-Hニトロ化、イプソニトロ化、ニトロ化に用いられます。NaNO2は、好気的、無溶媒条件下でのアルコールの触媒的酸化での共触媒としても使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S2252-500G:4548173210193
S2252-BULK:
S2252-2.5KG:4548173210186
S2252-H:
S2252-25KG:
S2252-VAR:
S2252-60KG:4548173210209
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Raquel Morais de Paiva Daibert et al.
PloS one, 15(11), e0241861-e0241861 (2020-11-07)
Macrophages are classified upon activation as classical activated M1 and M2 anti-inflammatory regulatory populations. This macrophage polarization is well characterized in humans and mice, but M1/M2 profile in cattle has been far less explored. Bos primigenius taurus (taurine) and Bos
Anne C Rios et al.
Cancer cell, 35(4), 618-632 (2019-04-02)
Breast tumors are inherently heterogeneous, but the evolving cellular organization through neoplastic progression is poorly understood. Here we report a rapid, large-scale single-cell resolution 3D imaging protocol based on a one-step clearing agent that allows visualization of normal tissue architecture
Rustem F Dautov et al.
Nitric oxide : biology and chemistry, 40, 36-44 (2014-05-27)
Previous studies in non-human blood vessels and in platelets have demonstrated that under hypoxic conditions release of NO from nitrite (NO2(-)) is potentiated by deoxyhaemoglobin. In the current study, we characterized hypoxic potentiation of NO2(-) effects in human vasculature and
Edward H Oldfield et al.
Journal of neurosurgery, 119(3), 634-641 (2013-05-28)
Intravenous sodium nitrite has been shown to prevent and reverse cerebral vasospasm in a primate model of subarachnoid hemorrhage (SAH). The present Phase IIA dose-escalation study of sodium nitrite was conducted to determine the compound's safety in humans with aneurysmal
Paul J Shami et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(14), 4356-4366 (2006-07-11)
The literature provides evidence that metabolic nitric oxide (NO) release mediates the cytotoxic activities (against human leukemia and prostate cancer xenografts in mice) of JS-K, a compound of structure R(2)N-N(O)=NO-Ar for which R(2)N is 4-(ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl and Ar is 2,4-dinitrophenyl. Here