Merck
229938
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム
99.995% trace metals basis
別名:
チリ硝石
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,700
100 G
¥24,410
¥19,700
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,700
100 G
¥24,410
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NaNO3
CAS番号:
分子量:
84.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99.995% trace metals basis
フォーム:
solid
溶解性:
water: soluble 874 g/L at 20 °C
¥19,700
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
mp
306 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 874 g/L at 20 °C
官能基
nitrate
SMILES記法
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硝酸ナトリウムは、コロイド物質の非対称フローフィールドフロー分画(AF4)によるサイズ分布測定における移動相組成に使用されています。[1] また、電気化学的センシングのための電解質成分にも使用されます。[2][3]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229938-VAR:
229938-BULK:
229938-10G:
229938-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of surface attachment on ligand binding: studying the association of Mg2+, Ca2+ and Sr2+ by 1-thioglycerol and 1, 4-dithiothreitol monolayers
Burshtain D and Mandler D
Physical Chemistry Chemical Physics, 8(1), 158-164 (2006)
Asymmetrical flow field flow fractionation methods to characterize submicron particles: application to carbon-based aggregates and nanoplastics
Gigault J, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(29), 6761-6769 (2017)
Thermodynamic and mechanical properties of model mitochondrial membranes
Nichols-Smith S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1663(1), 82-88 (2004)
Suna Choi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 131(1), 70-76 (2008-08-12)
One of the most important requirements for non-viral gene delivery systems is the ability to mediate high levels of gene expression with low toxicity. After the DNA/vector complexes are taken up by cells through endocytosis, DNA is typically contained within
Daryoush Afzali et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 35-41 (2012-06-08)
In the present study, a new approach which uses immunoaffinity column clean-up combined with dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) is proposed for the preconcentration of ultra trace amounts of aflatoxins (B₁, B₂, G₁ and G₂). The aflatoxins are then determined using