Merck
M0950000
DL-メチオニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, DL-2-アミノ-4-(メチルチオ)ブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥28,700
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥28,700
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
636185
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥28,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methionine & derivatives
メーカー/製品名
EDQM
mp
280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ᴅʟ-Methionine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the
Shawn Flanagan et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 59(1), 178-185 (2014-10-22)
Prolonged treatment with the oxazolidinone linezolid is associated with myelosuppression, lactic acidosis, and neuropathies, toxicities likely caused by impairment of mitochondrial protein synthesis (MPS). To evaluate the potential of the novel oxazolidinone tedizolid to cause similar side effects, nonclinical and
Ole E Sørensen et al.
The Journal of clinical investigation, 124(10), 4539-4548 (2014-09-23)
Papillon-Lefèvre syndrome (PLS) results from mutations that inactivate cysteine protease cathepsin C (CTSC), which processes a variety of serine proteases considered essential for antimicrobial defense. Despite serine protease-deficient immune cell populations, PLS patients do not exhibit marked immunodeficiency. Here, we
Qian Ren et al.
Nucleic acids research, 42(14), 9366-9382 (2014-07-20)
The dicistrovirus intergenic internal ribosome entry site (IGR IRES) directly recruits the ribosome and initiates translation using a non-AUG codon. A subset of IGR IRESs initiates translation in either of two overlapping open reading frames (ORFs), resulting in expression of
Leen Mathys et al.
PloS one, 9(6), e101181-e101181 (2014-06-27)
N-linked glycans covering the surface of the HIV-1 glycoprotein gp120 are of major importance for the correct folding of this glycoprotein. Of the, on average, 24 N-linked glycans present on gp120, the glycan at Asn260 was reported to be essential