certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. L0375000
traceable to USP 1357001
APIファミリー
leucine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1105-1G:
PHR1105-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック