Merck
247006
Sigma-Aldrich
5-スルホサリチル酸 二水和物
ACS reagent, ≥99%
別名:
2-ヒドロキシ-5-スルホ安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
CAS番号:
分子量:
254.21
Beilstein:
650741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
solid
不純物
≤0.02% insolubles
≤0.04% salicylic acid
強熱残分
≤0.1%
mp
105-110 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.002%
官能基
carboxylic acid
sulfonic acid
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChI Key
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-スルホサリチル酸二水和物は、金属配位錯体を形成するのに使用できる多官能性金属キレート配位子です。
TLCのプレート上のアミノ酸検出用のスプレー試薬です。ポリアニリンのドープ剤
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
247006-500G:
247006-100G:
247006-VAR:
247006-5G:
247006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, structure, and physical properties of calcium and strontium complexes with the ligand sulfosalicylic acid
Wu G, et al
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 636(3?4), 652-656 (2010)
Synthetic Metals, 58, 309-309 (1993)
Mohammad Habibi et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 7(3), 868-882 (2021-10-12)
The objective of this study was to assess the growth efficiency of pigs fed with protein-restricted diets supplemented with branched-chain amino acids (BCAA) and limiting amino acids (LAA) above the recommended levels. Following 2 weeks of adaptation, 48 young barrows were
B Basak et al.
Amino acids, 4(1-2), 193-196 (1993-02-01)
A spray reagent for easy identification of amino acids on thin-layer chromatography plates has been introduced. The reagent is capable of developing various distinguishable colours with many of them. A probable mechanism for such colour formation has also been proposed.
Butyltin (IV) 5-sulfosalicylates: structural characterization and their cytostatic activity
Pruchnik H, et al
Polyhedron, 49(1), 223-233 (2013)