Merck
64340
Sigma-Aldrich
DL-メチオニン
≥99.0% (NT)
別名:
(±)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, DL-2-アミノ-4-(メチルチオ)ブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
636185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
DL-メチオニン, ≥99.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]/D, c = 5 in 5 M HCl (inactive)
濃度
5% in 5 M HCl
強熱残分
≤0.05%
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
5 M HCl: 1 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
適合性
corresponds for TLC
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CSCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
DL-メチオニンは、モノクローナル抗体の開発において、メチオニンの酸化感受性の研究に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
メチオニンは、メチル基および含硫基の転移における前駆体として機能する必須アミノ酸です。タンパク質では、L-メチオニンが生物学的活性のあるフォームです。D-メチオニンは、体内で酵素によってL-メチオニンへと変換されます。[2]メチオニンのアデノシル化は、様々な基質のメチル供与体として機能する、S-アデノシル-L-メチオニン(SAM)を生成します。L-メチオニンの代謝産物であるグルタチオンは、免疫応答を調節し、また抗ウイルス活性を持っていることが知られています。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
64340-1KG:
64340-VAR:
64340-500G:
64340-100G:
64340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rapid assessment of oxidation via middle-down LCMS correlates with methionine side-chain solvent-accessible surface area for 121 clinical stage monoclonal antibodies
Rong Yang
MAbs (2017)
L-methionine as immune supportive supplement: a clinical evaluation.
Van Brummelen and du Toit D
Amino Acids, 33(1), 157-163 (2007)
Bio-Methionine Production from Glucose - Cost Analysis - Methionine E31A (2016)
Il Jin Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 367(1), 190-194 (2008-01-02)
We investigated the hypolipidemic effect of resveratrol focused on the mRNA expression and hepatic HMG-CoA reductase (HMGR) activity in hamsters fed a high-fat diet. Male Syrian Golden hamsters were fed a high-fat diet containing 0.025% fenofibrate or 0.025% resveratrol for
Pilar Lloris-Garcerá et al.
Journal of molecular biology, 426(11), 2246-2254 (2014-04-03)
The increasing number of solved membrane protein structures has led to the recognition of a common feature in a large fraction of the small-molecule transporters: inverted repeat structures, formed by two fused homologous membrane domains with opposite orientation in the