スキップする
A3256
L-(+)-アラビノース
≥99% (GC)
L-(+)-Arabinose
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
(+)-アラビノース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥7,770
25 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥19,900
100 g
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥51,000
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥240,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥442,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H10O5
CAS番号:
分子量:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-214-6
Beilstein/REAXYS Number:
1723085
MDL number:
¥7,770
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]/D +103 to +105°°(lit.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, gas chromatography (GC): suitable, ion chromatography: suitable, microbiological culture: suitable
color
white to off-white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
General description
L-(+)-アラビノースは、自然界に広く見られる五炭糖であり、生化学的研究、特に微生物学や生物医学において極めて重要な役割を果たします。微生物培養では、多くの細菌が誘発性アラビノースオペロンを含んでいることから、種々の細菌の唯一の炭素源として機能して、細菌がL-アラビノースを主要な炭素源として使用できるようにします。この特性により、アラビノースを発酵させる微生物の能力を評価するアラビノース試験を含む微生物学的試験にとって、アラビノースは不可欠となっています。微生物学以外では、薬物送達や代謝異常の研究、特に糖尿病などの治療に有望なことから、L-アラビノースのバイオ医薬品業界での重要性が高まっています。この天然糖は、血糖レベルの調節に効果を発揮し、また抗菌性を示すことから、細菌感染症との闘いにおける研究テーマとなっています。さらに、L-アラビノースはタンパク質発現の研究にも使用されて、遺伝子発現を調節するための一方向スイッチとして機能を果たしています。
Application
L-アラビノースは以下に使用されています
  • 細菌株の特定の遺伝子またはタンパク質の発現を誘導および調節するため[1]
L-アラビノースは、ペントース糖イソメラーゼを特定し、識別し、特徴を明らかにするための基質として使用でき、またL-リボースの生物生産に役立ちます。
Biochem/physiol Actions
L-アラビノ-スは、天然で異性体があり、植物多糖類の成分です。ほとんどのバクテリアは、一連の酵素やトランスポ-タ-をコ-ドする誘導が可能なアラビノ-スオペロンを有し、L-アラビノ-スを微生物の培養の唯一の炭素源として利用できます。
Features and Benefits
  • 生化学および細胞培養の研究に適している
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
W325501A919061.01492
L(+)-Arabinose suitable for microbiology
Millipore
1.01492
L(+)-Arabinose
assay
≥99% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
-
technique(s)
flow cytometry: suitable, ion chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
suitability
suitable for determination of protein concentration, suitable for microtiter plates
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-アラビノース
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)