Merck
1411504
USP
L-メチオニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-2-アミノ-4-(メチルメルカプト)酪酸, L-2-アミノ-4-(メチルチオ)酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722294
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methionine & derivatives
メーカー/製品名
USP
mp
284 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
米国薬局方(USP)モノグラフに記載されているとおり、メチオニンのアッセイ用の標準溶液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1411504-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
L-バリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1708503
L-バリン
L-アルギニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-アルギニン
L-プロリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-プロリン
Millipore
Millipore
1.05707
L-Methionine
L-ヒスチジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1308505
L-ヒスチジン
Methionine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(2), 2848-2848 (2020)