由来生物
non-animal source
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
284 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
適合性
suitable for manufacturing use
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
rat ... Ggt1(116568)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8439-RSAMPLE:
2563140:
M8439-25KG:
M8439-BULK:
M8439-1KG:
M8439-VAR:
M8439-100G:
M8439-10KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ