Merck
B6768
Sigma-Aldrich
ホウ酸
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38120104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード:
for molecular biology
pH:
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 40 mg/mL, clear, colorless
密度
1.49 g/cm3 at 23 °C
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウ酸は一塩基性の弱ルイス酸(電子対受容体)で、アルコールと可逆的に反応します。軽度の抗菌効果と抗真菌効果を持つため、皮膚用衛生用品や女性衛生用品に使用されています。′ホウ酸は、眼科用製品のバッファーとして使用されます。その分子構造のため、効果的な固形潤滑剤として機能します。ホウ酸は、ガラス製作、難燃剤で使用されています。ホウ酸は、生化学のバッファー溶液で使用されます。また、溶液中で複雑な平衡を形成し、四ホウ酸イオン(B4O7 2-)が大部分を占める種となっています。ホウ酸バッファーは、タンパク質や核酸の分離のための不連続電気泳動システムやキャピラリー電気泳動システムで使用されます。
アプリケーション
ホウ酸は、次の用途で使用されています:
  • ナノカプセルの表面における一級アミン基の定量のためのホウ酸バッファーの調製
  • エピジェネティック変化に対するその影響の研究
  • ケルダール法を用いたヒメカモジグサに含まれるタンパク質の推定
触媒量において、カルボン酸とアミンのアミド化の促進に使用されます。本技術は、カルボン酸の活性化やカップリング試薬を必要としません。
共沸蒸留を強化します:ダイレクトアミド化の最適化方法
特徴および利点
  • 環境にやさしい
  • 無毒 
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B6768-1KG:4548173189314
B6768-5KG:4548173189338
B6768-VAR:
B6768-500G:4548173189321
B6768-10KG:4548173189307
B6768-BULK:
B6768-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Borate buffer suitable for HPLC, LiChropur™, 0.127-0.140 M
Supelco
89273
Borate buffer
ホウ酸 ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0252
ホウ酸
Joy E Kirkpatrick et al.
Epigenetics, 13(5), 557-572 (2018-06-22)
Periodontal disease (PD) afflicts 46% of Americans with no effective adjunctive therapies available. While most pharmacotherapy for PD targets bacteria, the host immune response is responsible for driving tissue damage and bone loss in severe disease. Herein, we establish that
Calvin S Carter et al.
Cell metabolism, 32(4), 561-574 (2020-10-08)
Aberrant redox signaling underlies the pathophysiology of many chronic metabolic diseases, including type 2 diabetes (T2D). Methodologies aimed at rebalancing systemic redox homeostasis have had limited success. A noninvasive, sustained approach would enable the long-term control of redox signaling for
C A Yoder et al.
Poultry science, 85(7), 1285-1293 (2006-07-13)
Nicarbazin (NCZ) is an anticoccidial drug routinely used in the poultry industry that can negatively affect reproduction by reducing egg production, egg weight, and egg hatchability. The molecular mechanisms by which NCZ affects reproduction are unknown. Lipoprotein lipase, vitellogenin, transglutaminase
Lisa M Røst et al.
Metabolites, 10(2) (2020-02-26)
Absolute quantification of intracellular metabolite pools is a prerequisite for modeling and in-depth biological interpretation of metabolomics data. It is the final step of an elaborate metabolomics workflow, with challenges associated with all steps-from sampling to quantifying the physicochemically diverse
Akie Shimotohno et al.
Plant & cell physiology, 56(4), 620-630 (2015-02-12)
Boron, an essential micronutrient, is transported in roots of Arabidopsis thaliana mainly by two different types of transporters, BORs and NIPs (nodulin26-like intrinsic proteins). Both are plasma membrane localized, but have distinct transport properties and patterns of cell type-specific accumulation