Merck
B0394
Sigma-Aldrich
ホウ酸
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3BO3
CAS番号:
分子量:
61.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38120104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
認証
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
テクニック
PCR: suitable
不純物
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
1.440 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Boric acidは、弱一塩基性ルイス酸(電子対受容体)であり、ガラス製造、難燃剤、潤滑剤、バッファー、中性子吸収剤の分野で使用されています。
アプリケーション
ホウ酸は以下を合成するために触媒として使用できます:
  • 桂皮酸とベンジルアミンの間のアミド化反応によるN-置換シンナムアミド。
  • 助触媒としてのグリセロールの存在下での、芳香族アミンを用いた位置選択的エポキシド開環を介したβ-アミノアルコール。
  • α, β-不飽和化合物へのチオールのチアマイケル付加による有機硫黄化合物。
水素化ホウ素ナトリウムの存在下でアルデヒドおよびケトンをアルコールに無溶媒で還元するための活性化剤としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B0394-VAR:
B0394-BULK:
B0394-CH:
B0394-5KG:4548173188577
B0394-1KG:4548173188553
B0394-100G:4548173188539
B0394-500G:4548173188560
B0394-12KG:4548173188546
B0394-6X500G:4548173188584
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Hye Ryeo Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 117-122 (2014-05-09)
In liquid phase microextraction, high enrichment factors can be obtained using an acceptor phase of small volume. By hanging an acceptor drop at the separation capillary tip, single drop microextraction (SDME) can be in-line coupled with capillary electrophoresis (CE). The
Debin Wang et al.
ACS nano, 8(8), 7896-7904 (2014-07-16)
Building plasmonic nanostructures using biomolecules as scaffolds has shown great potential for attaining tunable light absorption and emission via precise spatial organization of optical species and antennae. Here we report bottom-up assembly of hierarchical plasmonic nanostructures using DNA origami templates
Albert Serrà et al.
ACS nano, 8(5), 4630-4639 (2014-05-03)
Electrodeposition from microemulsions using ionic liquids is revealed as a green method for synthesizing magnetic alloyed nanoparticles, avoiding the use of aggressive reducing agents. Microemulsions containing droplets of aqueous solution (electrolytic solution containing Pt(IV) and Co(II) ions) in an ionic
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Jing Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(10), C943-C960 (2014-03-22)
The human solute carrier (SLC26) family of anion transporters consists of 10 members (SLCA1-11, SLCA10 being a pseudogene) that encode membrane proteins containing ~12 transmembrane (TM) segments with putative N-glycosylation sites (-NXS/T-) in extracellular loops and a COOH-terminal cytosolic STAS
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.