Merck
94563
Supelco
ジメチルスルホキシド
analytical standard
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥5,550
10 ML
¥41,600
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥5,550
10 ML
¥41,600
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.7 (vs air)
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.95% (GC)
自己発火温度
573 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible (completely)
密度
1.10 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dimethyl Sulfoxide (DMSO) contains both highly polar and apolar groups, which impart it an amphipathic character. It can dissolve in both aqueous and organic solvents. It is a commonly used solvent in hydrophobic pharmaceutical agents, exhibiting effective hydroxyl radical scavenging ability.[1][2]
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
アプリケーション
DMSO may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in environmental samples by gas chromatography (GC) technique.[3]
Dimethyl sulfoxide may be used as a molecular probe in the detection and analysis of hydroxyl radicals generated in advanced oxidation processes using high performance liquid chromatography(HPLC).[4]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
その他情報
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94563-BULK-F:
94563-5ML-F:
94563-1ML-F:
94563-10ML-F:
94563-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of hydroxyl radicals in advanced oxidation processes with dimethyl sulfoxide trapping and liquid chromatography
Tai C, et al.
Analytica Chimica Acta, 527(1), 73-80 (2004)
Determination of hydroxyl radicals in advanced oxidation processes with dimethyl sulfoxide trapping and liquid chromatography
Tai C, et al.
Analytica Chimica Acta, 527, 73-80 (2004)
Nuno C Santos et al.
Biochemical pharmacology, 65(7), 1035-1041 (2003-03-29)
DMSO is an amphipathic molecule with a highly polar domain and two apolar methyl groups, making it soluble in both aqueous and organic media. It is one of the most common solvents for the in vivo administration of several water-insoluble
Phillip McDonagh et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 438-447 (2014-12-04)
Feline infectious peritonitis (FIP), a feline coronavirus (FCoV) induced disease, is almost invariably fatal with median life expectancy measured in days. Current treatment options are, at best, palliative. The objectives of this study were to evaluate a panel of nineteen
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
質問
1–6/6 質問  
  1. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 回答
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.
      役に立ちましたか?
  2. Does DMSO have any synthetic utility?
    1 回答
    1. DMSO has been used to oxidize thiols and disulfides to sulfonic acids, hydrolysis of epoxides, thioalkylation of phenols, and oxidation of primary alcohols and halides, and esters of primary alcohols to aldehydes.
      役に立ちましたか?
  3. Where does DMSO come from?
    1 回答
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      役に立ちましたか?
  4. What is the molarity of DMSO?
    1 回答
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. What is the DMSO dissolved in?
    1 回答
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.