Merck
401757
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
テトラヒドロフラン, anhydrous, ≥99.9%, inhibitor-free
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤20 ppm peroxide (as H2O2)
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
テトラヒドロフラン(THF)は、バイオ燃料として使用できる可能性のある飽和環状エーテルです。その燃焼実験が研究されています。CO2-水和物形成のための1,3-ジオキソランよりも、優れた促進剤であることが示唆されています。
アプリケーション
テトラヒドロフランは、ジアセチルポリマーの形成において溶媒として使用されました。
以下のプロセスにおいて使用されることがあります:
  • 環境に配慮した酸化メソッドによるブチロラクトン(BTL)の生成。
  • 膨潤工程によってポリスチレン表面を修飾するためのTHF水溶液。
  • フェノールモノマーを分離するためのリグニンの脱重合における溶媒。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac(ピュアパック)®II容器は、分注溶媒用にMicromatic MacroValve(マイクロマチックマクロバルブ)カプラーZ560723を必要とします。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401757-200L:4548173144917
401757-200L-P2:
401757-4X2ML-KC:
401757-4X2L:4548173144931
401757-BULK:
401757-6X1L-SP:
401757-18L-P1:
401757-20L:
401757-1L:4548173144900
401757-50L:4548173264301
401757-56L-P1-LS:
401757-18L:4548173144894
401757-PZ:
401757-6X1L:4548173144948
401757-100ML:4548173144870
401757-2L:4548173144924
401757-90L-KL:
401757-50L-P2-LS:
401757-8L:
401757-VAR:
401757-250ML:
401757-20L-P2:
401757-12X100ML:4548173144887
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structuring of polystyrene surface via swelling-freezing drying in a binary solvent solution.
Liang S, et al.
Journal of Porous Materials, 22, 859-865 (2015)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
資料
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.