Merck
10109878001
Roche
トリプシンインヒビター
from chicken egg white
別名:
トリプシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,500
¥32,500
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
¥32,500
出荷可能日2025年4月28日詳細
由来生物
chicken egg white
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
Roche
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
最適pH
3.8-4.5
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
詳細
卵白トリプシン阻害薬は、血清フリー細胞培養培地でトリプシン、プラスミンおよび血漿カリクレインの活性に対する阻害薬です。メタロプロテアーゼ、システインプロテアーゼおよびアスパラギン酸プロテアーゼあるいは組織カリクレイン(セリンプロテアーゼ)を阻害しません。
アプリケーション
トリプシンインヒビターは下記で使用されています:
  • イムノブロッティング前にTsc2fl/fl(対照)およびTsc2fl/flLyz2-Cre(ノックアウト [KO])骨髄由来マクロファージ(BMDM)を処理するための溶解バッファーの成分として[1]
  • 脳室帯細胞培養における幹細胞の剥離後にトリプシンを不活化させるため[2]
  • 脳組織の解離およびトリプシン処理後にトリプシンを中和するため[3]
  • 組織脱凝集の停止および継代培養の手順[4][5]
鶏卵トリプシン阻害薬は組織脱凝集の停止および継代培養の手順に使用されます。[4][5]
調製ノート
作業濃度:0
希釈標準溶液:溶剤は蒸留水が推奨されます。
保存溶液:1 mg/mL
保存条件(希釈標準溶液):-15~-25℃
アリコートで冷凍保存した場合、蒸留水または1 mM HCl中で少なくとも6ヵ月間安定です。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
再構成
いずれも水に可溶です。 推奨される保存溶液:1 mg/mL。 アリコートで-15~-25℃で冷凍保存してください。少なくとも6ヵ月間安定です。
保管および安定性
2~8℃(湿気を避けて保存)
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Membrane properties and electrogenesis in the distal axons of small dorsal root ganglion neurons in vitro.
Vasylyev DV and Waxman SG
Journal of Neurophysiology, 108(3), 729-740 (2012)
Maksim Sinyuk et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (160) (2020-06-23)
The methods presented here demonstrate laboratory procedures for the dissection of four different regions of the central nervous system (CNS) from murine neonates for the isolation of glial subpopulations. The purpose of the procedure is to dissociate microglia, oligodendrocyte progenitor
Haley M Peckham et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 95(95), 52179-52179 (2015-02-05)
Myelination is a complex process that involves both neurons and the myelin forming glial cells, oligodendrocytes in the central nervous system (CNS) and Schwann cells in the peripheral nervous system (PNS). We use an in vitro myelination assay, an established
June Bryan de la Peña et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(16), 2921-2933 (2023-03-10)
RNA stability is meticulously controlled. Here, we sought to determine whether an essential post-transcriptional regulatory mechanism plays a role in pain. Nonsense-mediated decay (NMD) safeguards against translation of mRNAs that harbor premature termination codons and controls the stability of ∼10%
Numb regulates Tau levels and prevents neurodegeneration in tauopathy mouse models.
Lacomme, et al.
Science Advances, 8, eabm4295-eabm4295 (2023)