Merck
T9777
Sigma-Aldrich
Trypsin-chymotrypsin inhibitor
lyophilized powder
別名:
Bowman-Birkインヒビター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
トリプシン‐キモトリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来, lyophilized powder
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
形状
lyophilized powder
組成
Protein, 70-90% biuret
保管温度
2-8°C
詳細
トリプシン-キモトリプリン阻害物質は、植物プロテアーゼ阻害物質ファミリーに属します。主としてマメ科植物およびイネ科植物に見られます。トリプシン-キモトリプシン阻害物質は、保存されたCys残基間にある多数の内部ジスルフィド結合で構成されており、これにより阻害ループの構造的安定性および活性立体構造が維持されます。トリプシン-キモトリプシンには、抗発癌性があります。
7つのジスルフィド結合によって高度に架橋形成されているボウマン・バークインヒビターは、トリプシンとキモトリプシン阻害のためのそれぞれのドメインを有しています。
アプリケーション
Glycine max (ダイズ)由来のトリプシン-キモトリプシン阻害物質は、フローサイトメトリーによるセパラーゼ活性アッセイに使用されています。また、in vitro消化管(GI)消化試験において、トリプシンとキモトリプシンを阻害するために使用されています。
Bowman Birkプロテアーゼ阻害物質は、誤ったDNA修復を抑えて二動原体染色体の量を低減させることで、放射線誘発癌発生を防ぎます。
単位の定義
(1トリプシンユニットは、BAEEを基質とした場合に、pH 7.6、25°C、1分間で、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応容量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
物理的形状
凍結乾燥品(リン酸バッファ-塩含有, pH 7.6)
アナリシスノート
1 mgのタンパク質は、0.5 mg以上のトリプシン(活性は約10,000 BAEEユニット/mgタンパク質)または1.0 mg以上のキモトリプシン(活性は約40 BTEEユニット/mgタンパク質)を阻害します。
その他情報
詳細は、トリプシンインヒビターをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9777-VAR:
T9777-100MG:
T9777-BULK:
T9777-10MG:
T9777-25MG:
T9777-500MG:
T9777-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alfonso Clemente et al.
Molecular nutrition & food research, 54(3), 396-405 (2009-11-04)
Bowman-Birk inhibitors (BBI) from soybean and related proteins are naturally occurring protease inhibitors with potential health-promoting properties within the gastrointestinal tract. In this work, we have investigated the effects of soybean BBI proteins on HT29 colon adenocarcinoma cells, compared with
Increased separase activity and occurrence of centrosome aberrations concur with transformation of MDS
Ruppenthal S, et al.
PLoS ONE, 13(1), e0191734-e0191734 (2018)
Ellen K Ulleberg et al.
Food digestion, 2(1-3), 52-61 (2012-05-05)
The aim of this study was to characterise the individual human gastric and duodenal juices to be used in in vitro model digestion and to examine the storage stability of the enzymes. Gastroduodenal juices were aspirated, and individual variations in
Epitopes resistance to the simulated gastrointestinal digestion of beta-lactoglobulin submitted to two-step enzymatic modification
Villas-Boas M, et al.
Food Research International, 72, 191-197 (2015)
Evidence for ancient origins of Bowman-Birk inhibitors from Selaginella moellendorffii
James AM, et al.
Plant Cell, 29(3), 461-473 (2017)
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.