サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | 出荷予測2026年7月27日fromsìså¬368 | ¥17,400 |
50 mg | 出荷予測2026年7月27日fromsìså¬368 | ¥59,700 |
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥112,000 |
この商品について
¥17,400
出荷予測2026年7月27日詳細
biological source
bovine lung
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (10236624001), pkg of 100 mg (11583794001), pkg of 50 mg (10981532001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
electrophoresis: suitable, tissue culture: suitable
pH range
3-10
solubility
water: soluble 10 mg/mL
absorption
0.84 at 280 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
カテプシンG、アクロシン、ヒト白血球エラスターゼ、およびヒトウロキナーゼは弱く阻害されます。Xa因子、トロンビン、スブチリシン、パパイン、ペプシン、アンジオテンシン変換酵素(ACE)、カルボキシペプチダーゼAおよびB、その他のメタロプロテアーゼ、およびチオールプロテアーゼは阻害されません。
Preparation Note
作業溶液:水(10 mg/mL)または緩衝水溶液(例えば、0.1 M Tris、pH 8.0)に可溶。
注:負に帯電した固相(例えば、クロマトグラフィーゲル、限外ろ過膜)へのアプロチニンの吸着を回避するには、NaCl濃度を0.1 M超とするか、分離中に使用するすべてのバッファーに他の適切な塩を添加する必要があります。
保管条件(作業溶液):-15〜-25°C
-15〜-25°Cで保管されたアリコートは、約6か月間安定です。
注:凍結と解凍を繰り返したり、強アルカリ性溶液(pH > 12.8で不活性)に暴露しないでください。
Other Notes
阻害剤1単位ユニット(IU)(+25°C、BAEEを基質とする)は阻害剤約2.8ユニット(+25°C、Chromozym TRYを基質とする)に相当します。
阻害剤1単位(IU)(+25°C、BAEEを基質とする)は、カリクレイン阻害剤約26単位(KIU)(+25°C)に相当します。
阻害剤1単位(IU)(+25°C、BAEEを基質とする)は阻害剤約0.067単位(+25°C;Bz-D、L-Arg-4-Naを基質としたpH 7.8でのトリプシン測定)に相当します。
カリクレイン阻害剤1単位 = 0.17 μgの結晶アプロチニン。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description from bovine lung | description lyophilized powder, 3-7 TIU/mg solid | description saline solution, 3-7 TIU/mg protein | description lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source bovine lung | biological source bovine lung | biological source bovine | biological source bovine lung |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form saline solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| solubility water: soluble 10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL | solubility H2O: 5 mg/mL |
| pH range 3-10 | pH range - | pH range - | pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アプロチニン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable