Merck
T9128
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来, lyophilized powder
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
タイプ
Type II-S
形状
lyophilized powder
分子量
20,100 Da
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
構成
ダイズトリプシン阻害薬は2つのジスルフィド結合で架橋した1本のポリペプチドに181個のアミノ酸残基を含む単量体タンパク質です。
単位の定義
1トリプシンユニットは、BAEEを基質としたときに、pH 7.6、25°C、1分間で、ΔA253を0.001変化させる活性です。反応容量3.2 mL、光路長1 cm。
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アナリシスノート
1 mgのトリプシン阻害薬は、最低限1.0 mgの約10,000 BAEE単位/mgトリプシンの活性を持つトリプシンを阻害します。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9128-1G:
T9128-5G:
T9128PROC:
T9128-500MG:
T9128-CH:
T9128-10G:
T9128-VAR:
T9128-BULK:
T9128-CP:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ho Am Jang et al.
Developmental and comparative immunology, 67, 97-106 (2016-11-09)
Riptortus pedestris, a common pest in soybean fields, harbors a symbiont Burkholderia in a specialized posterior midgut region of insects. Every generation of second nymphs acquires new Burkholderia cells from the environment. We compared in vitro cultured Burkholderia with newly in vivo
Dolores D Mruk et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 763, 237-252 (2011-08-30)
The use of an in vitro system based on primary cultures of Sertoli cells isolated from rat testes has greatly facilitated the study of the blood-testis barrier in recent years. Herein, we summarize the detailed procedures on the isolation of
I T Padol et al.
Infection and immunity, 69(6), 3891-3896 (2001-05-12)
As a bacterial product, Helicobacter pylori lipopolysaccharide (LPS) can originate in close proximity to parietal cells, but the role of this uniquely structured endotoxin on acid secretion has not been fully investigated and remains unclear. The purpose of this study
Patrik Hollos et al.
eNeuro, 7(1) (2020-01-16)
In this study, we use an optogenetic inhibitor of c-Jun NH2-terminal kinase (JNK) in dendritic spine sub-compartments of rat hippocampal neurons. We show that JNK inhibition exerts rapid (within seconds) reorganization of actin in the spine-head. Using real-time Förster resonance
Graeme S Cottrell et al.
Gastroenterology, 132(7), 2422-2437 (2007-06-16)
We studied the role of protease-activated receptor 2 (PAR(2)) and its activating enzymes, trypsins and tryptase, in Clostridium difficile toxin A (TxA)-induced enteritis. We injected TxA into ileal loops in PAR(2) or dipeptidyl peptidase I (DPPI) knockout mice or in
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC