Merck
T9253
Sigma-Aldrich
Trypsin inhibitor
powder
別名:
オボムコイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
トリプシンインヒビター ニワトリ卵白由来, Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
由来生物
chicken egg white
品質水準
タイプ
Type II-O
形状
powder
分子量
14 kDa
溶解性
water: soluble 10 g/L
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オボムコイドの25%は糖質が占めています。
オボムコイドまたはトリプシンインヒビターは、大部分の鳥類の卵白に豊富に存在するタンパク質です。鶏卵タンパク質は、約186個のアミノ酸残基からなり、高度にグルコシル化されています。3つのタンデムドメインはそれぞれ、膵臓トリプシンインヒビターと相同です。極めて免疫原性が高く、おそらく卵アレルギーの大部分の症例の原因であると考えられます。
アプリケーション
鶏の卵白由来のトリプシン阻害剤は以下の用途に用いられています:
  • 変性され、酸化され、脱グリコシル化されたオボムコイドを産生するため、および患者由来の細胞培養をT細胞エピトープのマッピングのために刺激するため
  • フローサイトメトリー分析のために核を処理するため
  • プラナリアの細胞への解離に用いるホルトフレーター溶液
単位の定義
1トリプシンユニットは、BAEEを基質として用いる場合、pH 7.6、25°C、1分間に、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応液量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
アナリシスノート
1 mgは、タンパク質1 mgあたり約10,000 BAEE単位の活性を有する0.8~1.6 mgのトリスピンを阻害します。タンパク質1 mgあたり約40 BAEE単位の活性を有する≤0.3 mgのキモトリプシンを阻害する場合があります。
その他情報
ニワトリ卵白由来のオボムコイドは、それ自体はキモトリプシンを阻害しません。キモトリプシンの阻害は、Feeney, R. E., et al., J. Biol. Chem., 238, 1415 (1963)の方法により、オボインヒビタ-混入の目安となります。
詳細は、トリプシンインヒビターをご覧ください。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9253-500MG:
T9253-1G:
T9253-5G:
T9253-250MG:
T9253-BULK:
T9253-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of cyclin E in placentas with hydropic change and gestational trophoblastic diseases: implications for the malignant transformation of trophoblasts
Kim YT, et al.
Cancer, 89(3), 673-679 (2000)
Cultivation and characterization of planarian neuronal cells isolated by fluorescence activated cell sorting (FACS)
Asami M, et al.
Zoological Science, 19(11), 1257-1266 (2002)
Novel B and T cell epitopes of chicken ovomucoid (Gal d 1) induce T cell secretion of IL-6, IL-13, and IFN-gamma
Holen E, et al.
Clinical and Experimental Allergy, 31(6), 952-964 (2001)
Laura E Mickelsen et al.
eLife, 9 (2020-10-30)
The ventral posterior hypothalamus (VPH) is an anatomically complex brain region implicated in arousal, reproduction, energy balance, and memory processing. However, neuronal cell type diversity within the VPH is poorly understood, an impediment to deconstructing the roles of distinct VPH
Romain Cartoni et al.
PloS one, 12(9), e0184672-e0184672 (2017-09-20)
Improving axonal transport in the injured and diseased central nervous system has been proposed as a promising strategy to improve neuronal repair. However, the contribution of each cargo to the repair mechanism is unknown. DRG neurons globally increase axonal transport
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLC