Merck
T6414
Sigma-Aldrich
トリプシンインヒビター Glycine max(ダイズ)由来
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
別名:
SBTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
Glycine max (soybean)
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
形状
solution
分子量
20,100 Da
濃度
10 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
適合性
suitable for
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Glycine max (soybean) ... KTI3(547831)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
内皮細胞培養の継代に最適化されています。
ダイズ(大豆)由来のトリプシン阻害剤の用途は以下の通りです:
  • 分散型腺房の濾過および播種
  • リン酸化タウの相対的定量および免疫ブロット法分析
  • VIL-4およびIL-4 cDNAのサブクローニングおよび形質変換、およびタンパク質の発現および精製(トリプシン阻害剤型ダイズが正の対照として使用されます)。
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
その他情報
クロマトグラフィ-で精製した大豆トリプシンインヒビタ-および鉄添加仔ウシ血清を含有します。
詳細については、Trypsin Inhibitorをご覧ください。
単位の定義
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
カルシウムとマグネシウムを含まないダルベッコのリン酸緩衝生理食塩水で調製されています。
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T6414-PH:
T6414PROC:
T6414-100ML-PW:
T6414-BULK:
T6414-VAR:
T6414-100ML:
T6414-6X100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Doubly Phosphorylated Peptide Vaccines to Protect Transgenic P301S Mice against Alzheimer's Disease Like Tau Aggregation.
Monique Richter et al.
Vaccine, 2(3), 601-623 (2014)
Zhiyong Mi et al.
Cancers, 15(12) (2023-06-28)
Cancer progression depends on an accumulation of metastasis-supporting physiological changes, which are regulated by cell-signaling molecules. In this regard, a disintegrin and metalloproteinase 8 (Adam8) is a transmembrane glycoprotein that is selectively expressed and induced by a variety of inflammatory
Johann Gout et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (78)(78), doi:10-doi:10 (2013-08-28)
This protocol permits rapid isolation (in less than 1 hr) of murine pancreatic acini, making it possible to maintain them in culture for more than one week. More than 20 x 10(6) acinar cells can be obtained from a single
Anne-Mari Mustonen et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Extracellular vesicles (EVs) function as conveyors of fatty acids (FAs) and other bioactive lipids and can modulate the gene expression and behavior of target cells. EV lipid composition influences the fluidity and stability of EV membranes and reflects the availability
Deepti Ramachandran et al.
Scientific reports, 8(1), 10818-10818 (2018-07-19)
Studies indicate that modulating enterocyte metabolism might affect whole body glucose homeostasis and the development of diet-induced obesity (DIO). We tested whether enhancing enterocyte fatty acid oxidation (FAO) could protect mice from DIO and impaired glycemic control. To this end
プロトコル
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
すべて表示
Chromatograms
application for HPLC