安全性情報
T2600000
トリプシン
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
トリプシンEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2600000:
T2600000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Wei V Zheng et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(3), 840-854 (2022-01-01)
At present, liver fibrosis is a major challenge of global health. When hepatocyte regeneration cannot compensate for hepatocyte death, it will develop into liver fibrosis in chronic liver disease. Initially, collagen produced by myofibroblasts plays a role in maintaining liver
Xiaoping Xu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 25(3), 117-117 (2023-02-24)
MIR503HG is a 786 bp long lncRNA located on chromosome Xq26.3, and it can regulate diverse cellular processes. The pathogenesis of adenomyosis (AD) is associated with endometrial stromal cells (ESCs). The present study investigated the specific role of MIR503HG in
Hui Liu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2021, 2470182-2470182 (2022-01-11)
Silent mating type information regulation 2 homolog 1 (SIRT1) has been reported to inhibit osteoarthritic gene expression in chondrocytes. Here, efforts in this study were made to unveil the specific role of SIRT1 in the therapy of acupuncture on cartilage
Meng Wang et al.
International journal of nanomedicine, 14, 8707-8724 (2019-12-07)
The restoration and repair method in the clinic of delayed fracture healing and non-union after comminuted fractures are urgently needed to improve the prognosis of patients. The recruitment of endogenous stem cells has been considered a promising approach in bone
Weiguo Ding et al.
Open medicine (Warsaw, Poland), 18(1), 20220619-20220619 (2023-02-07)
This study investigated the function of telomerase RNA component (TERC) in spinal cord injury (SCI). SCI models were established in rats via laminectomy and PC-12 cells were treated with lipopolysaccharide (LPS). TERC and miR-34a-5p expressions in cells and rat spinal
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf