スキップする
T2011
Trypsin inhibitor
powder
別名:
オボムコイド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥21,300
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥35,900
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥85,700
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥245,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-906-9
MDL number:
¥21,300
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
トリプシンインヒビター ニワトリ卵白由来, Type III-O (free of ovoinhibitor)
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Type III-O (free of ovoinhibitor)
form
powder
mol wt
27 kDa
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble 10 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
オボムコイドまたはトリプシンインヒビターは、大部分の鳥類の卵白に豊富に存在するタンパク質です。鶏卵タンパク質は、約186個のアミノ酸残基からなり、高度にグルコシル化されています。3つのタンデムドメインはそれぞれ、膵臓トリプシンインヒビターと相同です。極めて免疫原性が高く、おそらく卵アレルギーの大部分の症例の原因であると考えられます。
Application
ニワトリ卵白由来のトリプシン阻害剤は以下の用途に使用されています:
  • タンパク質分解反応を止めるため
  • 網膜の分離に用いる細胞懸濁液を粉砕するためのOVO-1溶液に
  • 皮質の分離に用いるリン酸緩衝生理食塩水に
Biochem/physiol Actions
オボムコイドはトリプシン阻害因子活性を有します。免疫グロブリンE(IgE)と結合できる複数の立体構造的および直線状エピトープを有し、熱およびタンパク質分解に対して高い安定性を示します。
Other Notes
1トリプシンユニットは、BAEEを基質として用いる場合、pH 7.6、25°C、1分間に、ΔA253が0.001となる酵素量です(反応液量 = 3.2 mL、光路長 = 1 cm)。
詳細は、トリプシンインヒビターをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L2879A2512A5503
description
Type III-O (free of ovoinhibitor)
description
Grade VI, ≥35,000 units/mg protein (E1%/282)
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble 10 g/L
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL
mol wt
27 kDa
mol wt
~14.3 kDa
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
T2011-BULK: + T2011-VAR: + T2011-1G: + T2011-250MG: + T2011-5G: + T2011-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the difference between the Type III-O free of Ovoinhibitor in product T2011. What is availability of the material?
    1 回答
    1. The T2011 product does not contain ovoinhibitor, while the T9253 product contains ovoinhibitor, which results in chymotrypsin inhibition. For information regarding the availability of this product, please contact local customer service.