由来生物
non-animal source
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
色
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Giardia lambliaの培養のための Trypticase-Yeast Extract-Iron-Serum(TYI-S-33)培地のサプリメントとして海馬の培養の樹立のための Dulbecco′s modified Eagles 培地(DMEM)における酵素溶液の調製
- 精巣におけるアクリルアミド誘導毒性の保護効果試験
- 精液の凍結保存のためのトリス酢酸溶液の調製
- パパイン消化溶液への添加剤として
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2503303:
C7352-100G:
C7352-1G:
C7352-1KG:
C7352-10MG:
C7352-VAR:
C7352-25G:
2530069:
C7352-CH:
C7352-BULK:
2503302:
C7352-1G-KC:
C7352-25KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)