Merck
ZEQ7000T0C
Milli-Q
Milli-Q® EQ 7000超純水製造装置
Produces ultrapure (Type 1) water from pure water with a distribution flow rate up to 2 L/min.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC入力
100 V / 230 V, 50-60 Hz
品質水準
製品種目
Milli-Q® EQ
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
≤2 L/min product water instant delivery rate
18.0 kg operating weight (39.7 lb)
300 L/day max. usage
抵抗性
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
システムの高さ
58.5 cm (23 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
35 cm (13.8 in.)
52 cm (20.5 in.) , with POD
system width
26.5 cm (10.4 in.)
34.2 cm (13.4 in.) , with POD attached
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb (Product Water)
入力
feed water nature pure water
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
詳細
Milli-Q® EQ 7000純水製造装置は、Milli-Q® IX純水製造装置(例:ZIX7003T0C)などから得られた純水、Milli-Q®貯蔵タンク(例:TANA050)に貯蔵された純水、またはMilli-Q® HX装置(例:ZLXL51040)などの集中型純水製造装置から得られる加圧ループで供給される純水から、オンデマンドで1日あたり最大300 Lの超純水を供給します。
さまざまなインテリジェントな設計機能と技術革新により、装置は使いやすくなり、前世代のMilli-Q® Reference装置と比較して環境負荷が軽減されています。
純水製造装置は以下の装置と組み合わせて稼働します:
  • 直感的な装置制御、迅速なデータアクセス、一目で確認できる水質モニタリングを可能にする、7インチ(約18 cm)の大型タッチスクリーンインターフェイス。
  • 特定のアプリケーションニーズに適した3段階の流速、‘Check & Dispense’ライト、最終研磨を提供する人間工学に沿ったQ-POD®ディスペンサー。
アプリケーション
高品質なMilli-Q®超純水製造装置は、柔軟で直感的に操作でき、信頼性の高い装置です。この装置が生成する超純水は、HPLC、UHPLC、IC、その他のクロマトグラフィーなどの高精度の分析技術や、AASおよびICP-MSなどの元素分析技術に使用されています。
また、細胞生物学、分子生物学、生化学、革新的検出法などのライフサイエンス分野での使用も推奨されます。
特徴および利点
  • 純水供給源から超純水を供給します。
  • IPAK Meta®およびIPAK Quanta®研磨カートリッジにより、純水中のイオンが微量レベルまで除去されます。
  • Q-POD®ディスペンサーにより、手動で調節可能な3段階の流速(<2 L/分)で迅速に水を供給できます。
  • ‘Q-POD®アームのCheck & Dispense’ライトによって、装置の準備ができていることと最適な給水が行われていることを確認できます。
  • ワンタッチ方式の容量給水(100 mL~25 L、100 mLずつ増量)。
  • 有機炭素濃度が安定して低い(TOC=5 ppb)超純水を供給できます。
  • 使いやすい直感的なHMIタッチスクリーンにより、装置の使用とデータアクセスが簡単になっています。
  • 一目で確認できる水質モニタリングにより、タッチスクリーンインターフェイス上に必須の水質情報(抵抗率、温度、TOC値、水循環ステータス)が表示されます。
  • インラインTOCインジケータにより、使用中のTOCが測定されます。測定値は、1回の給水の90秒後にディスプレイに表示されます。
  • Application POD-Pakを含むすべての装置消耗品にe-Sureタグが付いており、完全なデータトレーサビリティが実現されています。
  • 柔軟で省スペースの設置オプション:ベンチの上または下、あるいは壁面設置も可能です。
  • 便利なハンズフリーのフットペダル式オプションにより、汚染のリスクが低下します。
  • 装置を長期間使用しない場合に、Lab Closeモードで水とエネルギーの消費を最小限に抑えることができます。
  • 簡単で気軽なメンテナンス:自動アラートでカートリッジ交換が必要なことが通知されます。
  • ISO9001およびISO14001の認証を受けた製造施設で製造されています。
  • 時間を節約できるMyMilli-Qデジタルサービスなど、さまざまなサービスから選択できます。
構成
  • 現地語版のユーザーマニュアルおよび現地の電源網に適合する電源コードが入っている国別のボックスを、このカタログ番号に追加して注文する必要があります。
  • 提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットとHMIタッチスクリーンが含まれています。
  • このカタログ番号には、超純水Q-POD®ディスペンサー、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品および他のサービスは含まれていません。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください
その他情報
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
法的情報
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1006630253:
1006630250:
GT11006639020:
ZEQ7000T0C:
1006630000:
1006639023:
1006639999:
1006639020BWT:
CO1E1006639020:
1006639020:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
Learn about the importance of lab water quality on Chemical Oxygen Demand (COD) and Biochemical (or Biological) Oxygen Demand (BOD) testing in water and wastewater analysis. Find in-depth guidance to establish the optimal lab water solution for your environmental and process water testing.
すべて表示
関連コンテンツ
お客様のラボの超純水・純水の品質はどれくらい安定していますか?超純水・純水の品質のばらつきが、お客様のラボの分析や全体的な作業効率に影響を与えている可能性があります。Milli-Q®超純水・純水製造装置がどのように安定的に信頼をお届けしているかをご覧ください。
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。