認証
BP
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
98.0-100.5% (acidimetric)
形状
liquid
自己発火温度
410 °C
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
転移温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanolamine Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1370443001:
1370449025:
1.37044.9181:
US11370449181:
1370441000:
CO1I1370446025:
1370449027:
1370440000:
1370440100:
1370442500:
1370440103:
CO1E1370446025:
1370449999:
1370449180:
1370440753:
試験成績書(COA)