Merck
E9508
Sigma-Aldrich
エタノールアミン
Ethanolamine
≥98%
別名:
2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,600
500 ML
¥8,800
1 L
¥11,600
2.5 L
¥16,600
¥5,600
単価¥7,070割引21%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,600
500 ML
¥8,800
1 L
¥11,600
2.5 L
¥16,600
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥5,600
単価¥7,070割引21%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L)
pKa (25 °C)
9.5(lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 炭酸ガスの優れた高速吸収剤としての、新規の官能基化二置換イミダゾリウムイオン液:この研究では、炭酸ガス除去のための高速吸収剤としての効率を高める上でエタノールアミンが重要な役割を果たす、新規のイミダゾリウムイオン液の開発に焦点を当てています。これは、環境科学および環境工学における潜在的影響力のある応用例を示しています(Shawish et al., 2024)。
  • リステリア菌の細胞内感染におけるエタノールアミンの活用と細菌性微小コンパートメント形成の役割:この研究では、リステリア菌がエタノールアミンを活用し、細菌性微小コンパートメントを形成する方法を探究し、細菌の病原性と抗生物質の開発における潜在的な標的についての洞察を提示しています(Chatterjee et al., 2024)。
  • (13)C 安定同位体分解メタボロミクス技術により、マウスのマイクロバイオームと宿主器官との間の動的な生化学的相互作用の全体を解明:この研究では、安定同位体分解メタボロミクスでエタノールアミンを使用し、腸マイクロバイオームと宿主器官間の動的な生化学的相互作用をマッピングすることで、宿主代謝に対する微生物の寄与に関する理解を深めています(Xiao et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E9508-10UL:4548173277615
E9508-VAR:
E9508-CH:
E9508-100ML:4548173195834
E9508-1ML-KC:
2530101:
E9508-2.5L:4548173195865
E9508-1L:4548173195841
E9508-1ML:4548173195858
E9508-BULK:
E9508-500ML:4548173195872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Wen-Chih Cheng et al.
Nature communications, 11(1), 4774-4774 (2020-09-24)
Detection of microbial nucleic acids in body fluids has become the preferred method for rapid diagnosis of many infectious diseases. However, culture-based diagnostics that are time-consuming remain the gold standard approach in certain cases, such as sepsis. New culture-free methods
Yacine Bounab et al.
Nature protocols, 15(9), 2920-2955 (2020-08-14)
Characterization of immune responses is currently hampered by the lack of systems enabling quantitative and dynamic phenotypic characterization of individual cells and, in particular, analysis of secreted proteins such as cytokines and antibodies. We recently developed a simple and robust
Michael Backlund et al.
Nucleic acids research, 48(9), 4725-4740 (2020-04-22)
Cellular stress causes multifaceted reactions to trigger adaptive responses to environmental cues at all levels of the gene expression pathway. RNA-binding proteins (RBP) are key contributors to stress-induced regulation of RNA fate and function. Here, we uncover the plasticity of
Florent Arbogast et al.
Autophagy, 15(2), 280-294 (2018-09-11)
The involvement of macroautophagy/autophagy proteins in B-cell receptor (BCR) trafficking, although suspected, is not well understood. We show that ATG5 (autophagy related 5) contributes to BCR polarization after stimulation and internalization into LAMP1 (lysosomal-associated membrane protein 1)+ and major histocompatibility
J E Vance
Biochimica et biophysica acta, 1045(2), 128-134 (1990-07-16)
Monolayer cultures of rat hepatocytes have been examined for their ability to secrete ethanolamine plasmalogen as a component of nascent lipoproteins. In culture medium from these cells, ethanolamine plasmalogen comprises approx. 20-30% of total ethanolamine glycerophospholipids when measured either as
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the molarity of the ethanolamine solution?
    1 回答
    1. The molarity of this product will vary slightly depending on the purity of the specific lot. Assuming the purity is 100%, using the density of 1.012 g/mL (at 25°C) x 1 mol/61.08 g x 1000 mL/L, the molarity is 16.57 M.
      Please view the Sample Certificate of Analysis below: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/E9508-BULKMKCQ8982.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー