蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Chloroaluminateイオン性液体の触媒性能と酸性分析:油の合成におけるイオン性液体の触媒特性に及ぼすエタノールアミンの影響を検討する(Hu et al., 2024)。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15014-25ML:4548173333694
15014-VAR:
15014-190KG:4548173248431
15014-1L:4548173248448
15014-BULK:
15014-100ML:4548173333687
15014-2.5L:4548173248455
15014-210KG:4548173248462
15014-25KG:4548173248479
15014-4X2.5L:4548173248486
15014-6X1L:4548173248493