安全性情報
8.00849
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
for synthesis
別名:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H7NO
CAS番号:
分子量:
61.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-483-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
410 °C
有効性
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
20 cSt(23 °C)
bp
171 °C/1013 hPa
mp
10.5 °C
転移温度
flash point 92.5 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Advancements in cyclotide structure and activity: Ethanolamine is explored within the context of reconstructing pseudo-ancestral cyclotides, which offers new insights into peptide stability and potential pharmaceutical applications (Jiang et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.25 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8008490000:
IN28008490500:
8008490500:
8008499999:
8008491000:
8008499210:
IN28008492500:
8008499025:
8008490100:
IN28008499025:
8008492500:
試験成績書(COA)