認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
アッセイ
≥99.2% (m/m)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥99.5 % (v/v)
テクニック
API processing | polymorph screening: suitable
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
転移温度
flash point 12 °C
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
2-25°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Due to its low microbial and endotoxin limits, Ethanol absolute Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
脚注
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E1009866010:
1009860503:
1009869030:
1009869180:
CO1E1009866025:
1009862501:
CO1I1009866025:
1009862500:
MX11009862500:
1009861000BWT:
1009864003:
1009866025:
1009869950:
MX11009861000:
1009860000:
1009869990:
1009869910:
1009866010:
CO1I1009869180:
1009861000:
1009866025BWT:
1009868888:
CO1E1009861000:
1009860511:
1009861003:
1009866010BWT:
1009869999:
1009869925:
1009869920:
1009862508:
1009862500BWT:
CO1E1009869180:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
関連コンテンツ
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.