Merck
D-121
Supelco
Diethylpropion hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base), certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥45,000
¥45,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥45,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20ClNO
CAS番号:
分子量:
241.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥45,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl; as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CCN(CC)C(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI Key
ICFXZZFWRWNZMA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Also known as diethylcathinone or amfepramone, diethylpropion is a stimulant and appetite suppressant drug of the phenethylamine, amphetamine, and cathinone chemical classes. This reference standard is applicable for use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-121-CHK:
D-121-CC:
D-121-1ML:4548173355313
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)