Merck
D-023
Supelco
N-Desmethyl-cis-tramadol hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥5,350
¥5,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥5,350
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24ClNO2
CAS番号:
分子量:
285.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥5,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)C2=CC(OC)=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
InChI Key
NOZLWRHUQJHIRG-PBCQUBLHSA-N
詳細
N-Desmethyl-cis-tramadol is a primary urinary and plasma metabolite of the synthetic analgesic tramadol. Tramadol, sold under trade names Ultram®, Conzip®, and Ryzolt®, relieves moderate to severe pain. This analytical reference standard is applicable for numerous LC/MS or GC/MS applications from pain prescription monitoring, urine drug testing and forensic analysis to clinical toxicology or pharmaceutical testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Conzip is a registered trademark of Cipher Pharmaceuticals Inc.
Ryzolt is a registered trademark of Purdue Pharma Products L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultram is a registered trademark of Johnson & Johnson
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
D-023-CC:
D-023-1ML:4548173321844
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article presents an LC-MS/MS method for the determination of tramadol in urine samples using reversed-phase LC-MS/MS aided by isotope internal standards.