Each vial contains approximately 2.5 mg protein. The minimum protein concentration is 2.5 mg/mL. A survey of recent lots indicates a consistent concentration of 5.0 mg/mL. The minimum activity of this enzyme is 1 unit per milligram and varies considerably from lot to lot. This value is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m7441#product-documentation
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥130,000 |
この商品について
Recombinant:
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
¥130,000
カートの在庫状況を確認する
recombinant
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Quality Segment
form
liquid
enzyme activity
≥1 U/mg
packaging
vial of ~2.5 mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAOB(4129)
General description
モノアミンオキシダーゼBは、抗うつ薬および神経保護薬の標的であるミトコンドリア外膜フラビン酵素です。
Application
モノアミンオキシダーゼB活性を阻害する薬物は、うつ病など様々な神経学的障害の治療に使用されます。 [1]
ヒトの脳の23の異なる領域における年齢の影響を評価する研究に、モノアミンオキシダーゼBが使用されています。また、これはヒトの脳におけるモノアミンオキシダーゼの特定の位置を明らかにする研究にも使用されています。 [2]
Biochem/physiol Actions
MAOはミトコンドリア膜のタンパク質です。この酵素は内在性アミンおよび生体異物アミンの酸化的脱アミノ反応を触媒します。基質特異性はアイソザイムによって異なります。
Other Notes
キヌラミン脱アミノ化活性:1ユニットで、pH 7.4、37°Cにおいて1分間に1ナノモルのキヌラミンを脱アミノ化します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MAOB(4129) | Gene Information human ... MAOB(4129) | Gene Information human ... MAOB(4129) | Gene Information human ... MAOA(4128) |
| form liquid | form liquid | form buffered aqueous solution | form liquid |
| recombinant expressed in baculovirus infected BTI insect cells | recombinant - | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected BTI insect cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
cart
-
What is the concentration?
1 回答-