Merck
D-053
Supelco
デヒドロアリピプラゾール 溶液
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
446.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
InChI Key
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dehydro Aripiprazole(デヒドロアリピプラゾール)は、アリピプラゾールの主要な活性代謝物であり、統合失調症、双極性障害、および臨床的うつ病を治療するための非定型抗精神病薬Abilify® として市販されています。この新しい認定された標準溶液は、法医学分析や臨床毒性分析および尿中薬物検査のためのLCまたはGC用途の使用に適しています。
アプリケーション
  • Fostering the unleashing potential of nanocarriers-mediated delivery of ocular therapeutics: This review discusses the critical role of Cyclosporin A in the development of nanocarrier systems for targeted drug delivery, particularly for ocular applications. Cyclosporin A′s effectiveness in preventing transplant rejection and its properties as a calcineurin inhibitor make it an excellent candidate for incorporation into advanced drug delivery systems, enhancing therapeutic efficacy and reducing systemic side effects (Datta D et al., 2024).
法的情報
Abilify is a registered trademark of Otsuka Pharmaceutical Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-053-CC:
D-053-1ML:4548173354217