特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (with 1% 1 M HCl, (as free base))
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(C)N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C13H19NO.ClH/c1-4-14(5-2)11(3)13(15)12-9-7-6-8-10-12;/h6-11H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,4D2,5D2;
InChI Key
ICFXZZFWRWNZMA-IDHUOJFFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup