Merck
B-051
Supelco
Buphedrone Ephedrine Metabolite-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥27,400
¥27,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥27,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14D3NO · HCl
分子量:
218.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥27,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(C(CC)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-3-10(12-2)11(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,10-13H,3H2,1-2H3;1H/i2D3;
InChI Key
DBIYVUUUZVZMQD-MUTAZJQDSA-N
詳細
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of Buphedrone Ephedrine Metabolite levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. This bath salt cathinone analog is a primary urinary metabolite of Buphedrone. Buphedrone, also known as MAPB, is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends across the US, Europe, and Asia.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-051-1ML:
B-051-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)