Merck
S-011
Supelco
シブトラミン 塩酸塩 一水和物
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
1-(4-クロロフェニル)-N,N-ジメチル-アルファ-(2-メチルプロピル)シクロブタンメタンアミン 塩酸塩 一水和物, メリディア, リダクティル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥16,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
316.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
InChI Key
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
詳細
Sibutramine, a SNRI and anorectant, was marketed as a treatment for obesity until 2010 when it was removed from the market over concerns of potential adverse cardiovascular side effects. Sold under trade names Reductil, Meridia®, and Subitrex, this sibutramine Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology and forensic analysis.
生物化学的/生理学的作用
シブトラミンはセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)です。カロリー摂取を低下させ、エネルギー消費を亢進する抗肥満薬です。シブトラミンはマウス脳においてMPTP誘導性のドーパミン枯渇に拮抗します。
セロトニンおよびノルアドレナリン再取り込み阻害剤 (SNRI) です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Meridia is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-011-CC:
S-011-1ML:4548173333311
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohamed-I Kotb El-Sayed et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 290-290 (2020-09-25)
Diabetes and its related complications remain to be a major clinical problem. We aim to investigate the antidiabetic mechanistic actions of Plicosepalus Acaciae (PA) flowers in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. After diabetes induction, rats were divided randomly into five groups