特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
InChI Key
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- α-Hydroxymidazolam solution in pharmacokinetic studies: The application of α-Hydroxymidazolam solution is crucial in pharmacokinetic research to study the metabolism of midazolam, particularly its phase I metabolic pathways, providing essential data on the drug′s biotransformation and clearance rates in humans (Bourget et al., 1996).
- α-Hydroxymidazolam as a benzodiazepine metabolite standard: Utilized as a benzodiazepine metabolite standard, α-Hydroxymidazolam aids in the accurate measurement of midazolam and its metabolites in plasma using high-performance liquid chromatography, essential for ensuring dosing efficacy and safety in clinical settings (Lee and Charles, 1996).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-902-1ML:4548173316963
H-902-CC:
試験成績書(COA)