B-034
Bupropion hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI Key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Investigation of neurotoxic effects: Research on propofol′s potential neurotoxic impact on the hippocampus has deepened understanding of its effects on mitochondrial function. (Ebrahimi et al., 2024).
- Enhancement of cardiopulmonary bypass outcomes: Propofol is used in clinical trials to explore its efficacy in reducing biomarkers of organ injury during cardiac surgery. (Smartt et al., 2024).
- Development of nanoencapsulation techniques: Propofol is being researched for its encapsulation in nanocarriers to improve its delivery efficiency and reduce side effects. Such innovations in drug delivery are aimed at enhancing the pharmacological profile of anesthetics, making them safer and more effective (Abdoullateef et al., 2024).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B-034-CC:
B-034-1ML:4548173316680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック