Merck
890898P
Avanti
DOTMA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジ-O-オクタデセニル-3-トリメチルアンモニウムプロパン(塩化物塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥91,400
200 MG
¥185,000
¥91,400
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥91,400
200 MG
¥185,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H84ClNO2
CAS番号:
分子量:
670.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥91,400
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (890898P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890898P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.[Cl-]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
DOTMAはmiRNAデリバリーシステムおよび調製時のビルディングブロックとしての使用に適しています。[1]
生物化学的/生理学的作用
DOTMAは、遺伝子治療のための非ウイルスベクターとして使用されるカチオン性脂質です。本化合物は、有効なin vitro及びin vivo遺伝子トランスフェクションを示します。DOTMAはリポソーム上の正電荷を誘導するため、十分なリポソーム-細胞膜相互作用を促進します。[1]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(890898P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(890898P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
890898P-25MG:
890898P-VAR:
890898P-BULK:
890898P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yun Wu et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 2, e84-e84 (2013-04-18)
MicroRNA-29b (miR-29b) expression has been shown to be reduced in non-small-cell lung cancer (NSCLC) tissues. Here, we have identified the oncogene cyclin-dependent protein kinase 6 (CDK6) as a direct target of miR-29b in lung cancer. We hypothesized that in vivo
The use of cationic microbubbles to improve ultrasound-targeted gene delivery to the ischemic myocardium
Sun L, et al.
Biomaterials, 34(8), 2107-2116 (2013)
Jayesh A Kulkarni et al.
ACS nano, 12(5), 4787-4795 (2018-04-04)
Lipid nanoparticles (LNPs) containing short interfering RNA (LNP-siRNA) and optimized ionizable cationic lipids are now clinically validated systems for silencing disease-causing genes in hepatocytes following intravenous administration. However, the mechanism of formation and certain structural features of LNP-siRNA remain obscure.
Jinhong Meng et al.
Scientific reports, 10(1), 1046-1046 (2020-01-25)
P53 mutations are responsible for drug-resistance of tumour cells which impacts on the efficacy of treatment. Alternative tumour suppressor pathways need to be explored to treat p53- deficient tumours. The E3 ubiquitin ligase, ITCH, negatively regulates the tumour suppressor protein