包装
pkg of 1 × 1 g (890810P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (890810P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890810P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (890810P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
890810P-BULK:
890810P-VAR:
890810P-1G:
890810P-500MG:
890810P-25MG:
890810P-200MG:
試験成績書(COA)