包装
pkg of 1 × 5 mg (860502P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860502P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(24)19(17-22)21-18(2)23/h15-16,19-20,22,24H,3-14,17H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-15+/t19-,20+/m0/s1
InChI Key
BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860502P-5MG:
860502P-BULK:
860502P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック