スキップする
43799
N-Palmitoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
別名:
Cer(d18:1/16:0), (2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Hexadecanoyl-D-sphingosine, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]hexadecanamide, C16 Ceramide (d18:1/16:0), C16-Ceramide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H67NO3
CAS番号:
分子量:
537.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or solid
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
1844891553A7191
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder or solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
composition
carbon content, 75.92% , nitrogen content, 2.60% , hydrogen content, 12.55%
composition
carbon content, 76.40% , hydrogen content, 12.64% , nitrogen content, 2.47%
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
composition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)